Orders LinkContactUsLinkComponent
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X), 250 mL
Katalog # J61967.AK
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Kinase buffer I (5X)
Katalog # J61967.AK
CAS-nummer:  
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X)
Kinase buffer I (5X), 250 mL
CAS-nummer:  
Price
1 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    250 mL
  • Beskrivning:
    Kinase buffer I (5X)
  • Cat. No.:
    J61967.AK
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Colourless