Orders LinkContactUsLinkComponent
TBE sample buffer (6X)
TBE sample buffer (6X)
TBE Sample Buffer, 6X, 50 mL
Katalog # J60357.AD
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
TBE sample buffer (6X)
Katalog # J60357.AD
CAS-nummer:  
TBE sample buffer (6X)
TBE sample buffer (6X)
TBE Sample Buffer, 6X, 50 mL
CAS-nummer:  
Price
1 475,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    50 mL
  • Beskrivning:
    TBE Sample Buffer, 6X
  • Cat. No.:
    J60357.AD
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Blue