Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 8,5, 500 mL
Katalog # J61086.AP
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Katalog # J61086.AP
CAS-nummer:  
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 8,5, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
2 025,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    0,5 M
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    Phosphate buffer soln
  • pH-värde:
    8,5
  • Cat. No.:
    J61086.AP
  • CAS-nr:
    7558-80-7
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527
Specifikationer