Orders LinkContactUsLinkComponent
TBE urea sample buffer (2X)
TBE urea sample buffer (2X)
TBE Urea Sample Buffer, 2X, 25 mL
Katalog # J60186.AC
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
TBE urea sample buffer (2X)
Katalog # J60186.AC
CAS-nummer:  
TBE urea sample buffer (2X)
TBE urea sample buffer (2X)
TBE Urea Sample Buffer, 2X, 25 mL
CAS-nummer:  
Pris
kr2,750.00
Log in för tillgänglighet
1 * 25 mL
Produktdetaljer och dokument
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    25 mL
  • Beskrivning:
    TBE Urea Sample Buffer, 2X
  • Cat. No.:
    J60186.AC
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • Utseende:
    Blue
Specifikationer