Orders LinkContactUsLinkComponent
SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 1 L
Katalog # J60839.K2
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
SSC buffer (20X)
Katalog # J60839.K2
CAS-nummer:  
SSC buffer (20X)
SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 1 L
CAS-nummer:  
Price
1 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    SSC buffer, 20X
  • Cat. No.:
    J60839.K2
  • Fysikalisk form:
    Colourless liquid
  • MDL No.:
    MFCD00132371
Specifikationer