HEPES, 0.5 M buffer solutions
HEPES buffer solution, 0,5 M, 7,0, Glass bottle, 100 mL
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
CAS No.: 7365-45-9
MDL No.: MFCD00006158
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Koncentration:0,5 M
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Beskrivning:HEPES buffer solution
- pH-värde:7,0
- Cat. No.:J60064.AE
- CAS-nr:7365-45-9
- Fysikalisk form:Liquid
- MDL No.:MFCD00006158