Orders LinkContactUsLinkComponent
Inoculating loops, disposable, Microloops
Inoculating loops, disposable, Microloops
Ögla, 10 µl, Röd
Katalog # 300-0510
Leverantör:   MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, disposable, Microloops
Katalog # 300-0510
Leverantör:  MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, disposable, Microloops
Inoculating loops, disposable, Microloops
Ögla, 10 µl, Röd
Price
1 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Sterile, disposable inoculating loops.
  • Colour coded plastic
  • Moderately flexible
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 µl
  • Färg:
    Röd
  • Beskrivning:
    Ögla