Storage Sacks
Approx. 250 bags/pack, 0,06 mm, 500×700 mm
Katalog # LAMA125
Leverantör: LAMAPLAST
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Documents
Specifikationer
- Beskrivning:Approx. 250 bags/pack
- Mått:500×700 mm
- Seq:07
- Tjocklek:0,06 mm