Orders LinkContactUsLinkComponent
Special pH electrodes
Special pH electrodes
Speciality pH electrode, SP21X, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 12×110 mm, S7, General purposes
Katalog # CONSSP21X
Leverantör:   CONSORT
Special pH electrodes
Katalog # CONSSP21X
Leverantör:  CONSORT
Special pH electrodes
Special pH electrodes
Speciality pH electrode, SP21X, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, Refillable, Single junction, 12×110 mm, S7, General purposes
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Anslutning:
    S7
  • Ø×L:
    12×110 mm
  • För:
    General purposes
  • Typ:
    SP21X
  • Beskrivning:
    Speciality pH electrode
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    01
  • Diafragma:
    Single junction
  • Elektrolyt:
    Refillable
  • Temp:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14