Skyddsglasögon, XC™
Anti-scratch, Blå, HDL yellow PC
Katalog # DALL1011024
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
The large curved lens of these safety glasses offers a total wrap-around coverage and provides exceptional peripheral vision along with complete protection.
- Justerbara skalmar
- Dämpade skalmar gör att glasögonen sitter bekvämt utan att glida
- Extra flexibla bågar
- Specialmaterial ger extra komfort - mjuka ögonbrynsskydd, näsbrygga och skalmar
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170
Specifikationer
- Typ:Anti-scratch
- Färg:Blå
- Lins:HDL yellow PC
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TypTillgänglighetPrice
- Insats för slipade glasInsats för slipade glas111-3720Insats för slipade glasLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 610,00 kr