Skyddsglasögon, XC™
Anti-scratch, Blå, I/O silver PC
DALL1011023
The large curved lens of these safety glasses offers a total wrap-around coverage and provides exceptional peripheral vision along with complete protection.
- Justerbara skalmar
- Dämpade skalmar gör att glasögonen sitter bekvämt utan att glida
- Extra flexibla bågar
- Specialmaterial ger extra komfort - mjuka ögonbrynsskydd, näsbrygga och skalmar
EN 166, EN 170
: EN 166, EN 170
- Typ:Anti-scratch
- Färg:Blå
- Seq:04
- Lins:I/O silver PC