Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer tablets, Lovibond®
Buffer tablets, Lovibond®
4, 100 Tab.
Katalog # LOVI515620BT
Leverantör:   Lovibond
Buffer tablets, Lovibond®
Katalog # LOVI515620BT
Leverantör:  Lovibond
CAS-nummer:  
Buffer tablets, Lovibond®
4, 100 Tab.
CAS-nummer:  
Price
375,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    100 Tab.
  • pH-värde:
    4