Scoops
90 ml, 180 mm, HDPE, Vit
Katalog # LAMA62
Leverantör: LAMAPLAST
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Dokument
TDS Powder Scoops
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:90 ml
- Färg:Vit
- Längd:180 mm
- Material:HDPE
- Seq:01