Scoops
250 ml, 240 mm, HDPE, Vit
Katalog # LAMA63
Leverantör: LAMAPLAST
Gå till:
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Dokument
TDS Powder Scoops
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:250 ml
- Färg:Vit
- Längd:240 mm
- Material:HDPE
- Seq:02