Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
15 ml, 115 mm, Ofärgad
Katalog # HIRS7780101
Leverantör:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Katalog # HIRS7780101
Leverantör:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
15 ml, 115 mm, Ofärgad
Price
190,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 12 Items
Produktdetaljer och dokument
HDPE, natural colour.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Färg:
    Ofärgad
  • Längd:
    115 mm
  • Seq:
    01