Measuring scoops
25 ml, 135 mm, Ofärgad
Katalog # HIRS7780102
Leverantör: HIRSCHMANN
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
HDPE, natural colour.
Specifikationer
- Kapacitet:25 ml
- Färg:Ofärgad
- Längd:135 mm
- Seq:02