Measuring scoops
110 ml, 215 mm, Ofärgad
Katalog # HIRS7780104
Leverantör: HIRSCHMANN
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
HDPE, natural colour.
Specifikationer
- Kapacitet:110 ml
- Färg:Ofärgad
- Längd:215 mm
- Seq:04