Measuring scoops
350 ml, 310 mm, Ofärgad
Katalog # HIRS7780106
Leverantör: HIRSCHMANN
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
HDPE, natural colour.
Specifikationer
- Kapacitet:350 ml
- Färg:Ofärgad
- Längd:310 mm
- Seq:06