Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
1250 ml, 400 mm, Ofärgad
Katalog # HIRS7780108
Leverantör:   HIRSCHMANN
Measuring scoops
Katalog # HIRS7780108
Leverantör:  HIRSCHMANN
Measuring scoops
1250 ml, 400 mm, Ofärgad
Price
845,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 Items
Produktdetaljer och dokument
HDPE, natural colour.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1250 ml
  • Färg:
    Ofärgad
  • Längd:
    400 mm