Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
[EN]GAS25H2S 100CO 2.2%CH4 18%O2 N2 110L 1 * 1 Items
BWTE4GA18X22W25H10
:
BW TECHNOLOGIES
[EN]GAS25H2S 100CO 2.2%CH4 18%O2 N2 110L 1 * 1 Items
BWTE4GA18X22W25H10
:
BW TECHNOLOGIES