Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
IOS N-planakromatiskt, 10×/0,25 mm
Katalog # 630-1640
Leverantör:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
Katalog # 630-1640
Leverantör:  VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
IOS N-planakromatiskt, 10×/0,25 mm
Price
565,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Dokument
Specifikationer
  • Förstoring:
    10×/0,25 mm
  • Beskrivning:
    IOS N-planakromatiskt
  • Seq:
    202