Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
4,00, ±0,02, Ftalat, 25 °C, Plastic bottle, 2,5 L
Katalog # 5606.2500PE
Leverantör:   Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
Katalog # 5606.2500PE
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Buffer Solutions
4,00, ±0,02, Ftalat, 25 °C, Plastic bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  
Pris
Fråga efter pris
Log in för tillgänglighet
1 * 2,5 L
Produktdetaljer och dokument
Ready-to-use pH buffers are manufactured in large lots to stringent specifications and utilise quality control procedures to reduce lot-to-lot variability. You can eliminate the time and expense of preparation and standardisation of solutions, helping streamline high-volume analytical work in applications such as quality control.
Contain 0,01% Sodium benzoate.
Certifications: This buffer is traceable to NIST Standard reference buffer.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • pH bufferttyp:
    Ftalat
  • Förp.:
    2,5 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • pH noggrannhet:
    ±0,02
  • pH-värde:
    4,00
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.