Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Mannos ≥98.0%
D (+)-Mannos ≥98.0%
Glass bottle, 500 g
Katalog # TCIAM0045-500G
Leverantör:   TCI
D (+)-Mannos ≥98.0%
Katalog # TCIAM0045-500G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  3458-28-4
D (+)-Mannos ≥98.0%
D (+)-Mannos ≥98.0%
Glass bottle, 500 g
CAS-nummer:  3458-28-4
Price
3 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:14,05747
  • Kokande Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:133 °C
  • Densitet:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:222-392-4
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Specific rotation [a]20/D:
    +14.0 to +15.5 deg (C=4, H2O)
  • Solubility in Water:
    almost transparency
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 g