Tween® 80
Glass bottle, 500 g
Katalog # TCIAT0546-500G
Leverantör: TCI
Gå till:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:9005-65-6
- MDL-nummer:MFCD00082107
- Merck Index:14,07582
- Kokande Pt:? 100 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–21 °C
- Densitet:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:295°C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:500-019-9
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Light orange to Yellow to Green clear liquid
- Saponification Value:45.0 to 55.0
- Water:max. 4.0 %
- Acid Value:max. 2.0
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 g