Tween® 20 (Polysorbate)
Glass bottle, 500 g
Katalog # TCIAT0543-500G
Leverantör: TCI
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- CAS-nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-nummer:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Densitet:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:297°C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:500-018-3
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Light yellow to Yellow clear liquid
- Saponification Value:43.0 to 53.0
- Acid Value:max. 3.0
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 g