Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Isooktan ≥99.0%

Isooktan ≥99.0%

Glass bottle, 25 mL
Katalog # TCIAT0481-25ML
Brännbar
Irriterande
Hälsa
Miljö
Leverantör:   TCI
Isooktan ≥99.0%
Katalog # TCIAT0481-25ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  540-84-1
Isooktan ≥99.0%
Isooktan ≥99.0%

Glass bottle, 25 mL

CAS-nummer:  540-84-1
Price
215,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
  • CAS-nummer:540-84-1
  • Formel:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
  • MDL-nummer:MFCD00008943
  • Molecular Weight:114.23 g/mol
  • Merck Index:14,05193
  • Kokande Pt:99°C
  • Smält Pt:–107 °C
  • Densitet:0,692 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–9°C
  • Flash Pt:-9°C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-759-1
  • FN:1262
  • ADR:3,II
Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 mL

Specifikationer