Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Mesitylen ≥97.0%

Glass bottle, 500 mL
Katalog # TCIAT0470-500ML
Brännbar
Irriterande
Miljö
Leverantör:   TCI
Mesitylen ≥97.0%
Katalog # TCIAT0470-500ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  108-67-8
Mesitylen ≥97.0%
Mesitylen ≥97.0%

Glass bottle, 500 mL

CAS-nummer:  108-67-8
Price
580,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  1,3,5-Trimetylbenzen
  • CAS-nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL-nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Merck Index:14,05907
  • Kokande Pt:164°C
  • Smält Pt:–45 °C
  • Densitet:0,8637 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:50°C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:203-604-4
  • FN:2325
  • ADR:3,III
Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 97.0 %

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL

Specifikationer