Orders LinkContactUsLinkComponent
Span® 80
Glass bottle, 500 g
  TCIAS0060-500G
 :   TCI
Span® 80
  TCIAS0060-500G
 :  TCI
 :  1338-43-8
Span® 80
Glass bottle, 500 g
 :  1338-43-8
430,00 kr
1 * 500 g
 :  Arlacel 80, Sorbitan monooleate
  •  :1338-43-8
  •  :C₂₄H₄₄O₆
  •  :MFCD00080948
  •  :428.61 g/mol
  •  :1 g/cm³ (20 °C)
  •  :Omgivande
  •  :215-665-4
  • Appearance:
    Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
  • Saponification Value:
    142.0 to 189.0
  • Acid Value:
    max. 10.0
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 g