Span® 80
Glass bottle, 25 g
Katalog # TCIAS0060-25G
Leverantör: TCI
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
- CAS-nummer:1338-43-8
- Formel:C₂₄H₄₄O₆
- MDL-nummer:MFCD00080948
- Molecular Weight:428.61 g/mol
- Densitet:1 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-665-4
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
- Saponification Value:142.0 to 189.0
- Acid Value:max. 10.0
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g