Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Paraformaldehyd ≥90.0%

Glass bottle, 25 g
Katalog # TCIAP0018-25G
Brännbar
Irriterande
Hälsa
Leverantör:   TCI
Paraformaldehyd ≥90.0%
Katalog # TCIAP0018-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd ≥90.0%
Paraformaldehyd ≥90.0%

Glass bottle, 25 g

CAS-nummer:  30525-89-4
Price
230,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
  • Merck Index:14,07025
  • Kokande Pt:135 - 136 °C (13 -rr)
  • Smält Pt:123 °C
  • Densitet:1,46 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:70 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:2213
  • ADR:4.1,III
Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Appearance:
    White powder to crystal
  • Purity (Sodium Sulfite Method):
    min. 90.0 %

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 g

Specifikationer