Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Naphthaldehyde ≥95.0%
Glass bottle, 500 mL
  TCIAN0002-500ML
 :   TCI
1-Naphthaldehyde ≥95.0%
  TCIAN0002-500ML
 :  TCI
 :  66-77-3
1-Naphthaldehyde ≥95.0%
1-Naphthaldehyde ≥95.0%
Glass bottle, 500 mL
 :  66-77-3
3 075,00 kr
1 * 500 mL
 :  α-Naphthaldehyde
  •  :66-77-3
  •  :C₁₁H₈O
  •  :MFCD00004003
  •  :156.18 g/mol
  •  :291°C
  •  :2 °C
  •  :1,14 g/cm³ (20 °C)
  •  :Omgivande
  •  :200-633-4
  • Appearance:
    Light orange to Yellow to Green clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 95.0 %
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL