Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide
Murexide
Glass bottle, 1 g
Katalog # TCIAM0474-1G
Leverantör:   TCI
Murexide
Katalog # TCIAM0474-1G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  3051-09-0
Murexide
Murexide
Glass bottle, 1 g
CAS-nummer:  3051-09-0
Price
215,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • CAS-nummer:3051-09-0
  • Formel:C₈H₈N₆O₆
  • MDL-nummer:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284.19 g/mol
  • Merck Index:14,06306
  • Smält Pt:300 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:221-266-6
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
  • Lambda max.:
    520.0 to 524.0 nm (H2O)
  • Absorbance (E1%1cm):
    min. 350 (H2O, 520.0 to 524.0 nm)
  • Sensitiveness:
    to pass test
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 g