Order Entry
Sweden
Orders LinkContactUsLinkComponent
Formamid ≥98.5%

Formamid ≥98.5%

Glass bottle, 25 g
Katalog # TCIAF0045-25G
Irriterande
Hälsa
Leverantör:   TCI
Formamid ≥98.5%
Katalog # TCIAF0045-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  75-12-7
Formamid ≥98.5%
Formamid ≥98.5%

Glass bottle, 25 g

CAS-nummer:  75-12-7
Price
245,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Carbamaldehyde
  • CAS-nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-nummer:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • Merck Index:14,04237
  • Kokande Pt:210 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:2 °C
  • Densitet:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:175°C
  • Förvaringstemperatur:Kylskåp
  • EINECS:200-842-0
Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 98.5 %

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 g

Specifikationer