Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorbensen ≥99.0%
Glass bottle, 500 g
  TCIAF0034-500G
 :   TCI
Fluorbensen ≥99.0%
  TCIAF0034-500G
 :  TCI
 :  462-06-6
Fluorbensen ≥99.0%
Fluorbensen ≥99.0%
Glass bottle, 500 g
 :  462-06-6
1 125,00 kr
1 * 500 g
 :  Phenylfluoride
  •  :462-06-6
  •  :C₆H₅F
  •  :MFCD00000280
  •  :96.1 g/mol
  •  :14,04170
  •  :85°C
  •  :–41 °C
  •  :1,023 g/cm³ (20 °C)
  •  :–13°C
  •  :-13°C
  •  :Omgivande
  •  :207-321-7
  •  :2387
  •  :3,II
  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 g