Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorbensen ≥99.0%
Fluorbensen ≥99.0%
Glass bottle, 25 g
Katalog # TCIAF0034-25G
Brännbar
Irriterande
Hälsa
Leverantör:   TCI
Fluorbensen ≥99.0%
Katalog # TCIAF0034-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  462-06-6
Fluorbensen ≥99.0%
Fluorbensen ≥99.0%
Glass bottle, 25 g
CAS-nummer:  462-06-6
Price
405,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Phenylfluoride
  • CAS-nummer:462-06-6
  • Formel:C₆H₅F
  • MDL-nummer:MFCD00000280
  • Molecular Weight:96.1 g/mol
  • Merck Index:14,04170
  • Kokande Pt:85°C
  • Smält Pt:–41 °C
  • Densitet:1,023 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–13°C
  • Flash Pt:-13°C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:207-321-7
  • FN:2387
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 g
  • Cat. No.:
    TCIAF0034-25G