Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3
Basic Violet 3
25 g
Katalog # TCIAC0428-25G
Frätande
Irriterande
Hälsa
Miljö
Leverantör:   TCI
Basic Violet 3
Katalog # TCIAC0428-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  548-62-9
Basic Violet 3
Basic Violet 3
25 g
CAS-nummer:  548-62-9
Price
380,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
  • CAS-nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck Index:14,04395
  • Smält Pt:211°C
  • EINECS:208-953-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Green to Dark green powder to crystal
  • Absorbance:
    min. 0.300 (2mg/L, 588.0 to 592.0 nm) (calcd.on dried substance)
  • Ethanol insoluble matter:
    max. 20.0 %
  • Drying loss:
    max. 10.0 %
  • Sensitiveness:
    Turn Purple in Acetic Acid and turn Yellow green by adding Perchloric Acid
Specifikationer
  • Förp.:
    25 g
Specifikationer