Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper PAN
Copper PAN
10 g
Katalog # TCIAC0385-10G
Irriterande
Leverantör:   TCI
Copper PAN
Katalog # TCIAC0385-10G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  23299-85-6
Copper PAN
10 g
CAS-nummer:  23299-85-6
Price
1 950,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Bis[1-(2-pyridylazo)-2-naphtholato]copper(II)
  • CAS-nummer:23299-85-6
  • MDL-nummer:MFCD00067176
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Orange to Amber to Dark red powder to crystal
  • Absorbance:
    0.500 to 0.550 (50 %, Dioxane, 466.0 to 472.0 nm)
Specifikationer
  • Förp.:
    10 g