Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Badvätska
Descaling agent, based on citric acid, — °C, − °C, − °C, Färglös, 5 kg
Katalog # 461-1115
Leverantör:   LAUDA
Badvätska
Katalog # 461-1115
Leverantör:  LAUDA
CAS-nummer:  
Badvätska
Badvätska
Descaling agent, based on citric acid, — °C, − °C, − °C, Färglös, 5 kg
CAS-nummer:  
Price
2 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 kg
Product Details & Documents
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
  • Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
  • Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    5 kg
  • Färg:
    Färglös
  • Antändningstemp.:
    − °C
  • Flampunkt:
    − °C
  • Temperaturområde:
    — °C
  • Typ:
    Descaling agent, based on citric acid