Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating Cords
Heating Cords
Heating cord, 150 W, 1 m
Katalog # WINKWKG00401000150
Leverantör:   WINKLER
Heating Cords
Katalog # WINKWKG00401000150
Leverantör:  WINKLER
Heating Cords
Heating Cords
Heating cord, 150 W, 1 m
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Heating cord which consists of one heating spiral insulated with glass-silk.
  • With flexible glass-silk outer braiding
  • Max. temperature 400 °C
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Heating cord, 150 W
  • Längd:
    1 m
  • Seq:
    02