Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 0,5 m length, 125 W
Katalog # WINKWBG00400500125
Leverantör:   WINKLER
Heating tapes
Katalog # WINKWBG00400500125
Leverantör:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 0,5 m length, 125 W
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Heating tape, 0,5 m length, 125 W
  • Seq:
    01