Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 2 mm
Katalog # WITG7.412.052
Leverantör:   witeg Labortechnik
Double spatulas, micro
Katalog # WITG7.412.052
Leverantör:  witeg Labortechnik
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 2 mm
Price
34,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Micro spatulas with two flat ends, made of stainless steel.
Specifikationer
  • Längd:
    150 mm
  • Bladbredd:
    2 mm
  • Klinge, längd:
    40 mm