Orders LinkContactUsLinkComponent
Hardness test sets
Hardness test sets
Hardness pen (Ø×L = 14 /19×175 mm) 60 g, 0 − 3000 g
Katalog # 649-0038
Leverantör:   Industrial Physics
Hardness test sets
Katalog # 649-0038
Leverantör:  Industrial Physics
Hardness test sets
Hardness test sets
Hardness pen (Ø×L = 14 /19×175 mm) 60 g, 0 − 3000 g
Price
8 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
These hardness tests are pocket instruments for testing the hardness and wear/scratch resistance of materials such as coatings, lacquers, plastics or related products.
  • Body in anodised aluminium, tips in tungsten carbide
  • Can be used on both flat and curved surface
  • Clearly visible laser-engraved scale on the blue background
  • Ergonomic design with anti-slip texture on holding point
  • Available in two versions (Standard or Pro version)
Tip is drawn over the surface with a defined constant pressure. The pressure on the tip can be changed using the slide or by changing the spring.
After using this instument a visual mark on the surface indicate a fail of the surface hardness and wear/scratch resistance. Pen holder with guidance wheels, which provides very stable load on tip and makes it easier to apply force.
Leveransinformation: Standard version is supplied with three springs (0 to 300 g, graduation 10 g ; 0 to 1000 g, graduation 50 g ; 0 to 3000 g, graduation 150 g) and a tip (1 mm). Pro version includes the above as well as 0,5 and 0,75 mm tips.
Dokument
Specifikationer
  • Mätområde:
    0 − 3000 g
  • Beskrivning:
    Hardness pen (Ø×L = 14 /19×175 mm) 60 g
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Tip for hardness test (Ø = 0,5 mm)
    Tip for hardness test (Ø = 0,5 mm)
    649-0039
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 675,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Spring for hardness test (300 g)
    Spring for hardness test (300 g)
    649-0043
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Spare case for hardness pen
    Spare case for hardness pen
    649-0046
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 645,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Spring for hardness test (3000 g)
    Spring for hardness test (3000 g)
    649-0045
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Spring for hardness test (1000 g)
    Spring for hardness test (1000 g)
    649-0044
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 575,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Tip for hardness test (Ø = 1 mm)
    Tip for hardness test (Ø = 1 mm)
    649-0041
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Tip for hardness test (Ø = 0,75 mm)
    Tip for hardness test (Ø = 0,75 mm)
    649-0040
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 550,00 kr