Sample container with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Sterile R (irradiated), Klar, Röd, Individually wrapped
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø utv.:57 mm
- Förp.:Individually wrapped
- Typ:Sterile R (irradiated)
- Kapacitet:150 ml
- Färg:Klar
- Höjd:73 mm
- Seq:05
- Lock, färg:Röd