Sample container with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, With label, Klar, Röd, Bulk
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Ø utv.:57 mm
- Förp.:Bulk
- Typ:With label
- Kapacitet:150 ml
- Färg:Klar
- Höjd:73 mm
- Seq:02
- Lock, färg:Röd