Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
5 ml, 75 mm, 12 mm
Katalog # GREI115201_2000
Leverantör:   Greiner Bio-One
Provrör
Katalog # GREI115201_2000
Leverantör:  Greiner Bio-One
Provrör
Provrör
5 ml, 75 mm, 12 mm
Price
1 650,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
  • PP: god temperatur- och kemikalieresistens
  • PS: hög genomskinlighet, passar för visuell mätning
  • Tillhörande proppar finns som tillval
  • Kan även användas som centrifugrör
Universalrör för många olika laboratorie- och produktionsapplikationer.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    12 mm
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Längd:
    75 mm
  • Seq:
    02