Orders LinkContactUsLinkComponent
Drinking cups, PP
Drinking cups, PP
200 ml, Genomskinlig, 46/70 mm, 97 mm
Katalog # SEMA5659
Leverantör:   SEMADENI
Drinking cups, PP
Katalog # SEMA5659
Leverantör:  SEMADENI
Drinking cups, PP
200 ml, Genomskinlig, 46/70 mm, 97 mm
Price
3 850,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 3.000 Items
Product Details & Documents
PP, translucent or white.
  • Thermoformed
  • Made from impact-resistant material
Specifikationer
  • Kapacitet:
    200 ml
  • Färg:
    Genomskinlig
  • Höjd:
    97 mm
  • Seq:
    02
  • Ext.Ø:
    46/70 mm