Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
HEPES buffer solution (1 mol/l), Glass bottle, 500 mL
Katalog # CAYM600212-500
Leverantör:   Cayman Chemical
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
Katalog # CAYM600212-500
Leverantör:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  
Buffer, HEPES solution (1 mol/L)
HEPES buffer solution (1 mol/l), Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
1 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Beskrivning:
    HEPES buffer solution (1 mol/l)
Specifikationer