Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 8 (1 mol/L), Glass bottle, 250 ml
Leverantör: Cayman Chemical
Buffer, TRIS solution pH 8 (1 mol/L)
Katalog # CAYM600202-250
Leverantör: Cayman Chemical
CAS-nummer:
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 ml
- Beskrivning:TRIS buffer solution pH 8 (1 mol/L)