Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TRIS solution pH 7 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L), Glass bottle, 1 L
Katalog # CAYM600200-1
Leverantör:   Cayman Chemical
Buffer, TRIS solution pH 7 (1 mol/L)
Katalog # CAYM600200-1
Leverantör:  Cayman Chemical
CAS-nummer:  
Buffer, TRIS solution pH 7 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L), Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
3 925,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Beskrivning:
    TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L)
Specifikationer