Buffer, TRIS solution pH 7 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L), Glass bottle, 500 mL
Leverantör: Cayman Chemical
Buffer, TRIS solution pH 7 (1 mol/L)
Katalog # CAYM600200-500
Leverantör: Cayman Chemical
CAS-nummer:
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Beskrivning:TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/L)